WHA1450042
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, gehärtet, aschearm, Güte 50
circles, diam. 42.5 mm, pack of 100
Synonym(e):
Whatman filter, Z740578, filter paper, paper filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1450-042
Whatman Article No. 28418077 (US reference)
Parameter
2685 sec/100 mL speed (Herzberg)
6 psi wet burst
Durchmesser
42.5 mm
Dicke
0.12115 μm
Asche
≤0.015%
Porengröße
2.7 μm (Particle retention)
Grundgewicht
97 g/m2
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Thinner filter design (average thickness 115 µm) than most Büchner filter papers
- Nominal particle retention of 2.7 µm
- Slow flow rates (Herzberg filtration speed 2685 s)
- High purity and low ash content (0.015% ash maximum)
- Acid-treated for high wet-strength and chemical resistance
- Hardened to minimize fiber shredding
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)