WHA10406972
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, 100 EA, 100 ea, 50 mm diam
Synonym(e):
Z697591, osmotic membrane, track etched membranes, water membranes
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME24/21 ST, diam. 50 mm, pore size 0.2 μm, white with black grid, sterile
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
white with black grid
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10406972
Whatman Article No. 28415186 (US reference)
Durchmesser
50 mm
Membrandurchm.
47 mm
Porengröße
0.2 μm
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Excellent contrast for easy particle detection
- High internal surface area for sample adsorption
- High dirt loading capacity
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure delivers high flow rates
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)