Wichtige Dokumente
W6985
Octansäure-1-13C
API for Clinical Studies
Synonym(e):
Caprylsäure-1-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Brechungsindex
n20/D 1.4284 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
InChIKey
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)