Merck
W467314
Sigma-Aldrich
δ-Hexadecalactone
≥98%, FG
Synonym(e):
δ-Juniper lactone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.41
FEMA-Nummer:
4673
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
10.049
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Beschreibung
Organoleptic:
Class: Fatty
SubClass: Other
Assay
≥98%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
butter; waxy
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)