Merck
W450210
Sigma-Aldrich
Sclareol
natural, ≥95%, FG
Synonym(e):
(1R,2R,8aS)-Decahydro-1-(3-hydroxy-3-methyl-4-pentenyl)-2,5,5,8a-tetramethyl-2-naphthol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H36O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.50
FEMA-Nummer:
4502
Beilstein:
2054148
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
02.206
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Salvia sclarea L
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
bp
218-220 °C/19 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
95-100 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
woody; balsamic; earthy
SMILES String
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@](C)(O)[C@@H]2CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C20H36O2/c1-7-18(4,21)13-9-16-19(5)12-8-11-17(2,3)15(19)10-14-20(16,6)22/h7,15-16,21-22H,1,8-14H2,2-6H3/t15-,16+,18-,19-,20+/m0/s1
InChIKey
XVULBTBTFGYVRC-HHUCQEJWSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)