Wichtige Dokumente
W427100
2-Decanon
≥98%
Synonym(e):
Methyl-octylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3.5 °C (lit.)
Dichte
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
orange
SMILES String
CCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
InChIKey
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?