Wichtige Dokumente
W348600
Ethyl-trans-2-butenoat
≥96%, FG
Synonym(e):
Ethyl-(E)-2-crotonat, Ethylcrotonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥96%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
caramel; pungent; rum; sweet
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChIKey
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Comparison of the Fruit Volatile Profiles of Five Muscadine Grape Cultivars (Vitis rotundifolia Michx.) Using HS-SPME-GC/MS Combined With Multivariate Statistical Analysis.: In dieser Studie wird die Analyse von flüchtigen Profilen in verschiedenen Muscadine-Traubenzuchtsorten detailliert beschrieben. Sie liefert Einblicke in deren chemische Zusammensetzung in verschiedenen Phasen der Fruchtentwicklung, die für die Verbesserung von Geschmack und Aroma in Nahrungsmittelprodukten von entscheidender Bedeutung sein könnten (Deng et al., 2021).
- Effects of methanogenic inhibitors on methane production and abundances of methanogens and cellulolytic bacteria in in vitro ruminal cultures.: Diese Studie untersucht die Verringerung der Methanemissionen durch den Einsatz von Inhibitoren, was einen Beitrag zur nachhaltigeren Landwirtschaft und zum Umweltschutz darstellt (Zhou et al., 2011).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?