Wichtige Dokumente
W337307
2-Methyltetrahydrofuran-3-one
≥97%, FG
Synonym(e):
4,5-Dihydro-2-methyl-3(2H)-furanon, Furan aus Kaffee, 2-Methyltetrahydro-3-furanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
coffee; nutty; brown; rum
SMILES String
CC1OCCC1=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Low-temperature combustion chemistry of novel biofuels: resonance-stabilized QOOH in the oxidation of diethyl ketone.: Dieser Artikel erforscht die Verbrennungschemie von Biokraftstoffen, einschließlich der Oxidationsmechanismen von Diethylketon und verwandten Verbindungen, wobei die Rolle von 2-Methyltetrahydrofuran-3-on als Zwischenprodukt bei Niedertemperatur-Oxidationsprozessen hervorgehoben wird (Scheer et al., 2014).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?