W309303
2-Undecanon
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Methyl-nonylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
5.9 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-13 °C (lit.)
Dichte
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; waxy; fruity
SMILES String
CCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- (14)C-Isotope Use to Quantify Covalent Reactions between Flavor Compounds and β-Lactoglobulin.: Diese Forschungsarbeit verwendet 2-Undecanon zur Untersuchung seiner Bindungsinteraktionen mit Milchproteinen, um ein besseres Verständnis der Stabilität von Aromastoffen und der Proteinbindung in Nahrungsmittelprodukten zu gewinnen (Shepelev und Reineccius, 2024).
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?