Merck
W206008
Sigma-Aldrich
Isoamylbuttersäure
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
3-methylbutyl butanoate, 3-methylbutyl butyrate
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
FEMA-Nummer:
2060
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
282
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.055
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
5.45 (vs air)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
Dichte
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; tropical; fruity
SMILES String
CCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
138.2 °F
Flammpunkt (°C)
59 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)