Wichtige Dokumente
U407
Undecan
≥99%
Synonym(e):
n-Undecan, Hendecan
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.4 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−26 °C (lit.)
Dichte
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?