THS01112
ThalesNano CatCart® Katalysator-Kartuschensystem, 30 mm L
Raney nickel
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 01112
Durchmesser
4 mm
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)