Merck
T80489
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfoniumiodid
98%
Synonym(e):
Trimethyl-λ[3]-sulfane hydroiodide, Trimethylsulphonium iodide
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3S(I)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.07
Beilstein:
3555192
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
215-220 °C (lit.)
SMILES String
[I-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Trimethylsulfonium iodide is commonly used as a methylating agent in organic synthesis.
Anwendung
Treatment with strong base yields the dimethylsulfonium methylide which reacts in-situ with the carbonyl group of ketones to form epoxides or allylic alcohols.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)