Wichtige Dokumente
T71609
Trimethylacetamid
98%
Synonym(e):
Pivalamid
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
154-157 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(N)=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
InChIKey
XIPFMBOWZXULIA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?