Wichtige Dokumente
T64602
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenon Monohydrat
98%
Synonym(e):
2-Acetyl-phloroglucin, THAP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
219-221 °C (lit.)
SMILES String
O.CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4.H2O/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12;/h2-3,10-12H,1H3;1H2
InChIKey
GDSIBPPJKSBCMF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)