SYNF564250
Synthware™ reaction tube with high vacuum valve
250 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Synonym(e):
Synthware F564250, Schlenk flask
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
glass tube
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Push fit
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech F564250
Kapazität
250 mL
250 mL
Ventilgröße
0-4 mm
Allgemeine Beschreibung
Supplied with high vacuum valve with PTFE o-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)