SYNF444250
Synthware™ three neck round bottom flask with vertical side necks
250 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F444250, 3-neck round flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (vertical side necks)
Verbindung
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F444250
Kapazität
250 mL
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)