SYNF169100
Synthware™ two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware F169100, 2-neck reaction flask
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F169100
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)