SYNF164500
Synthware™ two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F164500, 2-neck reaction flask
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F164500
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)