Merck
SYNC254400
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm, hose size 10 mm
Synonym(e):
Synthware C254400, Bulb condenser
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C254400
Schlauchgröße
10 mm
Mantel L
400 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)