Merck
SYNA282250
Synthware anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware A282250, rotary evaporator bump trap, bump trap
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
Verbindung
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A282250
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)