SYNA262419
Synthware™ Kjeldahl distilling trap
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware A262419, Distilling trap, Kjeldahl trap
Empfohlene Produkte
Verbindung
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A262419
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Adapter is placed above flask to prevent carry-over of reactions which have a tendency to foam.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)