SLW4980-6L
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
6000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 4980-6L
About This Item
Materialien
Pyrex flask
flat bottom
Verbindung
joint neckNARROW-NECK
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduated
without cap
heavy duty
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 4980-6L
Höhe
410 mm
Grundkörper AD
235 mm
Kapazität
6,000 mL
6000 mL
6000 mL
Hals ID
43 mm
Stopfengröße
43
Fitting
narrow neck
Allgemeine Beschreibung
- Mechanically stronger than standard flasks
- Designed for longer life and increased user safety
- Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)