SLW1521/22D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 20000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1521/22D
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Verbindung
joint ST/NS neck60/46
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1521/22D
Flaschendurchm. × H
288 mm × 508 mm , With stopper
Kapazität
20000 mL
Hals ID
60 mm
Allgemeine Beschreibung
- Complies with ISO 4796-2
- Borosilicate glass with ground neck
- Supplied with solid glass stopper
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)