SLW1521/06D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 250 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1521/06D
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Verbindung
joint ST/NS neck19/26
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1521/06D
Flaschendurchm. × H
73 mm × 143 mm , With stopper
Kapazität
250 mL
Hals ID
19 mm
Allgemeine Beschreibung
- Complies with ISO 4796-2
- Borosilicate glass with ground neck
- Supplied with solid glass stopper
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)