Wichtige Dokumente
SIK7903-10
(12-Phosphonododecyl)phosphonsäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
Haltbarkeit
3 years under the recommended conditions
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
181-187 °C
SMILES String
OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C12H28O6P2/c13-19(14,15)11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-20(16,17)18/h1-12H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)
InChIKey
BEPFDRNIALBIKQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)