Merck
SIK7709-10
Sigma-Aldrich
(12-Dodecylphosphonic acid)triethylammonium bromide
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H41BrNO3P
Molekulargewicht:
430.40
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form:
solid
Assay:
≥95%
Assay
≥95%
Form
solid
Haltbarkeit
3 years under the recommended conditions
Farbe
white
Anwendung
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)