Merck
SIK7701-11
Sigma-Aldrich
6-Aminohexylphosphonic acid hydrochloride salt
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H17ClNO3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.63
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
≥95%
Form
solid
Haltbarkeit
3 years under the recommended conditions
Farbe
white
Anwendung
This coupling agent specifically reacts with cabonyl functions such as aldehydes or ketones to form an imine ligation.
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Haopeng Xiao et al.
Cell, 180(5), 968-983 (2020-02-29)
Mammalian tissues engage in specialized physiology that is regulated through reversible modification of protein cysteine residues by reactive oxygen species (ROS). ROS regulate a myriad of biological processes, but the protein targets of ROS modification that drive tissue-specific physiology in vivo