Merck
QBD10994
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®4-NHS ester
Synonym(e):
17-(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl) 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) 5,8,11,14-tetraoxa-2-azaheptadecanedioate, Polyethylene glycol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H36N2O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
584.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
Fmoc
NHS ester
amine
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
InChIKey
NMCTTZZPHFQEQB-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Fmoc-N-amido-dPEG®4-NHS ester can be used to introduce a dPEG linker and NHS ester during peptide synthesis.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)