Wichtige Dokumente
P9900
Perflunafen
95%
Synonym(e):
Octadecafluordecahydronaphthalin-(cis+trans), Perfluordecahydronaphthalin-(cis+trans), Perfluorodecalin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
17.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.3145 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−10 °C (lit.)
Dichte
1.908 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F
InChI
1S/C10F18/c11-1-2(12,5(17,18)9(25,26)7(21,22)3(1,13)14)6(19,20)10(27,28)8(23,24)4(1,15)16
InChIKey
UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?