Merck
P50706
Sigma-Aldrich
1,3-Propansulton
98%
Synonym(e):
3-Hydroxypropansulfonsäure-γ-sulton
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.14
Beilstein:
109782
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
bp
180 °C/30 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-33 °C (lit.)
Dichte
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=S1(OCCC1)=O
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
InChIKey
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,3-Propansulton ist ein zyklischer Sulfonester, der hauptsächlich dazu dient, eine Propansulfon-Funktionalität in die organische Struktur einzuführen.
Anwendung
1,3-Propansulton kann in den folgenden Synthesen zum Einsatz kommen:
  • Synthese eines von Sulfonsäure funktionalisierten, von saurer ionischer Flüssigkeit modifizierten Kieselsäurekatalysators für die Hydrolyse von Zellulose.
  • Synthese von geschmolzenen Salzen vom Zwitterion-Typ mit einzigartigen ionenleitenden Eigenschaften.
  • Synthese von zwitterionischen organofunktionellen Silikonen durch Quaternisierung von funktionellen Silikonen mit organischen Aminen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
340.7 °F
Flammpunkt (°C)
171.5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and characterization of zwitterionic silicone sulfobetaine surfactants.
Snow SA
Langmuir, 6(2), 385-391 (1990)
Additives for High Performance Applications: Chemistry and Applications, 86-86 (2016)
Surface functionalized ZnO particles designed for the use in transparent nanocomposites.
Khrenov V
Macromolecular Chemistry and Physics, 206(1), 95-101 (2005)
Synthesis of a sulfonic acid functionalized acidic ionic liquid modified silica catalyst and applications in the hydrolysis of cellulose.
Amarasekara AS
Catalysis Communications, 11(13), 1072-1075 (2010)
Ming-Xue Shen et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-07)
Polymer brush layers can act as effective lubricants owing to their low friction and good controllability. However, their application to the field of tribology is limited by their poor wear resistance. This study proposes a strategy combining grafting and surface