Wichtige Dokumente
P20955
2-Phenylbuttersäure
98%
Synonym(e):
(±)-2-Phenyl-buttersäure, α-Ethylphenylessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
bp
270-272 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39-42 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?