Merck
NORS5600QTZ7
Norell® Naturquarz-NMR-Röhrchen, 5 mm
frequency 600 MHz
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Norell NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Materialien
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Norell S-5-600-QTZ-7
Parameter
600 MHz frequency
Länge
7 in.
Durchmesser
5 mm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.77 mm
Allgemeine Beschreibung
Norell klare Quarzglasröhrchen, 99.8% SiO2 werden für die Bor-NMR-Spektroskopie empfohlen (<0.1 ppm Bor). Auch für Anwendungen mit Temperaturen oberhalb von 150°C und/oder UV-katalysierten Reaktionen bei einer Wellenlänge über 255 nm (80% T bei 255 nm).
Rechtliche Hinweise
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)