Wichtige Dokumente
M85301
Trichlormethylsilan
99%
Synonym(e):
Methyltrichlorsilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
150 mmHg ( 25 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
>760 °F
Expl.-Gr.
11.9 %
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
66 °C (lit.)
Dichte
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
InChIKey
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- As a reagent for the surface-functionalization of fabrics and mesoporous materials to increase their hydrophobicity.
- As a source of silicon to synthesize silica doped carbon nanotubes.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?