Wichtige Dokumente
M75802
3-Methylpyrazol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc[nH]n1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-3-5-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
InChIKey
XKVUYEYANWFIJX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
218.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?