Wichtige Dokumente
M45008
Methylencyclobutan
96%
Synonym(e):
exo-Methylenecyclobutane
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
6.57 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.42 (lit.)
bp
42 °C/749 mmHg (lit.)
Dichte
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=C1CCC1
InChI
1S/C5H8/c1-5-3-2-4-5/h1-4H2
InChIKey
QIRVGKYPAOQVNP-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Current medicinal chemistry, 27(35), 5918-5948 (2019-06-30)
The syntheses of acyclic nucleoside phosphonate (ANP) analogs linked with cyclic systems are described in the present review. The purpose of the review is to report the methodology of ANP analogs and to give an idea on the synthesis of