Wichtige Dokumente
L134
Linopirdin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,3-Dihydro-1-phenyl-3,3-bis(4-pyridinylmethyl)-2H-indol-2-one, DuP 996
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
ethanol: 240 mg/mL
SMILES String
O=C1N(c2ccccc2)c3ccccc3C1(Cc4ccncc4)Cc5ccncc5
InChI
1S/C26H21N3O/c30-25-26(18-20-10-14-27-15-11-20,19-21-12-16-28-17-13-21)23-8-4-5-9-24(23)29(25)22-6-2-1-3-7-22/h1-17H,18-19H2
InChIKey
YEJCDKJIEMIWRQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Kcnj1(24521)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)