L060060
Oxidationsmittel
0.02 M, configured for ABI
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Konzentration
3.9-4.7 g/L (Iodine content, titration)
Farbe
clear, brownish solution
Kompatibilität
configured for ABI
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-2.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18.9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?