Wichtige Dokumente
JKA10005
8arm-PEG20K-COOH, tripentaerythritol core
average Mn 20,000
Synonym(e):
8arm-PEG-COOH, tripentaerythritol core, 8arm-PEG-COOH
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 20,000
Eignung der Reaktion
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)