Merck
HAM59000-60
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1050 BFP, volume 50 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Leistungsmerkmale
model 1050 BFP
Hersteller/Markenname
Hamilton 59000-60
Parameter
10-80 °C temp. range (50-176 °F)
100 psig pressure
ID × AD
32.6 mm × 36.9 mm
Volumen
50 mL
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)