Wichtige Dokumente
H25808
4-Benzylphenol
99%
Synonym(e):
α-Phenyl-p-cresol, 4-Hydroxy-diphenylmethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
198-200 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
79-81 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12O/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
InChIKey
HJSPWKGEPDZNLK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?