Wichtige Dokumente
GF98883848
Samarium
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Synonym(e):
Samarium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 988-838-48
Widerstandsfähigkeit
91.4 μΩ-cm, 0°C
bp
1794 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1074 °C (lit.)
Dichte
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sm]
InChI
1S/Sm
InChIKey
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Water-react 3
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)