Merck
GF96975938
Quartz - fused
rod, 5.0 mm diameter, length 1000 mm
Synonym(e):
SI617950
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 969-759-38
Länge
1000 mm
Durchmesser
5.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)