Merck
GF96026418
Quartz - fused
sheet, thickness 3.0 mm, size 50 × 50 mm, condition ground
Synonym(e):
SI613142
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 960-264-18
Größe
50 × 50 mm
Dicke
3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)