Merck
GF92936919
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
powder, 150micron max. particle size, atomized, 200g
Synonym(e):
AL136011
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
powder (alloy pre-cursor)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 929-369-19
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)