Merck
GF90985810
Nickel-boron alloy, Ni85B15
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonym(e):
NI266010
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 909-858-10
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)