Merck
GF90733440
Iron-Nickel alloy, Fe52Ni48
50m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
FF015150
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 907-334-40
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)