GF89613276
Nimonic® alloy 90, Ni53Cr20Co18Ti2.5Al1.5Fe1.5
rod, 500mm x 12.7mm diameter
Synonym(e):
NJ107940
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 896-132-76
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)