Merck
GF88131832
Iron/Nickel/Boron
foil, thickness 0.025 mm, Fe40%/Ni38%/B 18%/Mo 4%, length 0.5 m, coil width 50 mm
Synonym(e):
FE830250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 881-318-32
Länge
0.5 m
Spiralbreite
50 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)