Merck
GF86879738
Platinum/Iridium
rod, Pt80%/Ir20%, length 50 mm, 1.3 mm diameter, temper as drawn
Synonym(e):
PT047913
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 868-797-38
Länge
50 mm
Durchmesser
1.3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)